15522
D-(+)-galactose
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
Synonyme(s) :
Galactose
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Qualité
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
Technique(s)
IR spectroscopy: suitable
Impuretés
acid. or alk. react. impurities, in accordance
microbiological impurity, in accordance
residual solvents, in accordance
≤1.0% water (Karl Fischer)
Couleur
white
Plage de pH utile
5.0-7.0 (25 °C, 180 g/L)
Pf
168-170 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 180 g/L at 20 °C
Adéquation
in accordance for appearance of solution
in accordance for identity (IR)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
Clé InChI
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable