06931
Pyrogallol
analytical standard
Synonyme(s) :
1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, Pyrogallic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.4 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 167.7 °C)
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.5% water
Point d'ébullition
309 °C (lit.)
Pf
132-134 °C
133-134 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
Clé InChI
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable