Key Documents
06457
Supelco
Amberlite IRA910 Ion Exchange Resin
chloride form, 16-50 mesh, strongly basic
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23151817
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Amberlite IRA910 chloride form, chloride form, strongly basic
Forme
beads
Paramètres
40 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
Humidité
54-61%
Technique(s)
LPLC: suitable
Perte
~55% loss on drying
Matrice
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Groupe de la matrice active
dimethylethanolamine functional group
Taille des particules
530-800 μm
pH de fonctionnement
0-14
Capacité
1.0 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
anion exchange
Application
Résine échangeuse d′anions très basique (type II) pour le conditionnement et la déionisation de l′eau, l′élimination de l′acide sulfurique et des colorants, etc. La base de type II procure une régénération plus efficace par rapport aux résines de type I.
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable