Key Documents
05284
Supelco
Triethylene glycol dimethyl ether
analytical standard
Synonyme(s) :
1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane, Dimethyltriglycol, NSC 66400, Triglyme
About This Item
Formule linéaire :
CH3O(CH2CH2O)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro Beilstein :
1700630
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
>4.7 (vs air)
Pureté
≥98% (GC)
Température d'inflammation spontanée
375 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
APHA: ≤20
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
Point d'ébullition
216 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Densité
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
COCCOCCOCCOC
InChI
1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Application
Triethylene glycol dimethyl ether may be used as an analytical standard for the quantification of the analyte in water samples using in vitro bioassays and chemical screening technique.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Sample preparation for combined chemical analysis and in vitro bioassay application in water quality assessment
Kolkman A, et al.
Environmental Toxicology and Pharmacology, 36(3), 1291-1303 (2013)
Stability of superoxide radicals in glyme solvents for non-aqueous Li?O 2 battery electrolytes
Schwenke UK
Physical Chemistry Chemical Physics, 15(28), 11830-11839 (2013)