Key Documents
04942078001
Roche
Dispase® II (protéase neutre, type II)
lyophilized, from bacterial, Roche, pkg of 5 × 1 g
Synonyme(s) :
dissociation tissulaire, enzyme de dissociation, protéase neutre
About This Item
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.28
Source biologique
bacterial
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
lyophilized
Activité spécifique
≥0.8 units/mg protein (37 °C, casein as substrate, pH 7.5)
Conditionnement
pkg of 5 × 1 g
Fabricant/nom de marque
Roche
pH optimal
6.0-8.5
Application(s)
sample preparation
Description générale
La dispase est une protéase neutre, à action rapide mais douce, qui sépare sous forme intacte l'épiderme du derme. Elle sépare également du substrat de culture les cellules épithéliales sans les endommager. Elle clive la zone de la membrane basale et laisse les cellules épithéliales intactes.
Spécificité
La dispase est une métalloprotéase non spécifique.
Application
La Dispase® est utilisée dans la préparation de cellules provenant d'un vaste éventail de tissus et organes. Cette enzyme s'est avérée être un agent rapide, efficace mais doux permettant de dégrader la matrice extracellulaire des tissus afin de libérer des cellules individuelles en vue de leur mise en culture (culture de cellules primaires), ou de récolter des cellules déjà cultivées pour les transférer sur un nouveau substrat (culture secondaire). Elle sert également à empêcher l′agglutination indésirable des cellules cultivées en suspension.
Caractéristiques et avantages
  • Agent doux, mais rapide et efficace qui permet de libérer les cellules en les endommageant le moins possible
  • Préserve l'intégrité des membranes cellulaires
  • D'origine non mammifère : absence de contamination par les mycoplasmes et les virus animaux
  • Extrêmement stable aux variations de température et de pH et aux interférences dues aux constituants du sérum
  • Facile à inactiver avec des agents chélateurs ou par dilution
  • Induit une activité supérieure tout en étant plus facile à utiliser
Définition de l'unité
Une unité équivaut à l′activité enzymatique qui permet de libérer les acides aminés et peptides sensibles au réactif de Folin correspondant à 1 μmol (181 μg) de tyrosine en 1 minute dans les conditions d′essai (pH 7,5, +37 °C).
Une comparaison pratique réalisée entre les unités Roche de la Dispase® II et celles citées dans la littérature japonaise (où des concentrations en Dispase® de 1 000 à 2 000 unités/ml sont courantes) suggère qu′une unité Roche équivaut à environ 600 unités de dispase japonaises.
Une unité de Dispase® Roche Applied Science équivaut à 181 unités de protéase (PU), laquelle unité correspond à la libération d′acides aminés équivalant à 1 μg de tyrosine par min et par ml à pH 7,5 et +37 °C.
Notes préparatoires
Activateur : La concentration en Ca2+ optimale est 2 mM. Les préparations enzymatiques contiennent suffisamment de Ca2+ pour une activité optimale.
Inhibiteurs : EDTA, EGTA, Hg2+, autre métaux lourds. La dispase n'est pas inhibée par le sérum.
Concentration de travail : 0,6 à 2,4 U/ml
Solution de travail : Préparation de la solution mère et de la solution de travail :
Pour produire une solution mère à 10 mg/ml, dissoudre l′enzyme Dispase® II lyophilisée dans une solution saline tamponnée à l′HEPES (HEPES/KOH 50 mM à pH 7,4, NaCl 150 mM). Pour produire la solution de travail, diluer la solution mère ci-dessus avec le milieu de culture destiné aux cellules isolées, à une concentration finale comprise entre 0,6 et 2,4 U/ml. Veuillez noter qu′il n′est pas recommandé d′utiliser des concentrations supérieures à 2,4 U/ml. Pour un résultat optimal, filtrer la solution de travail sur une membrane de filtration de 0,22 μm.
Conditions de stockage (solution de travail) : -15 à -25 °C
La solution mère reconstituée est stable 2 semaines entre 2 et 8 °C. Pour un stockage jusqu′à 2 mois, congeler la solution mère en aliquotes. Éviter les congélations et décongélations répétées ! La solution de travail diluée avec du PBS est stable entre 2 et 8 °C pendant 3 jours.
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 °C et 8 °C (au sec !).
Autres remarques
Produit réservé à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
Dispase is a registered trademark of Godo Shusei Co., Ltd.
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Nicholas R Hum et al.
Cancers, 12(3) (2020-03-19)
Current pre-clinical models of cancer fail to recapitulate the cancer cell behavior in primary tumors primarily because of the lack of a deeper understanding of the effects that the microenvironment has on cancer cell phenotype. Transcriptomic profiling of 4T1 murine
Zhonghou Wang et al.
ACS pharmacology & translational science, 3(4), 749-758 (2020-08-22)
As a result of the COVID-19 pandemic, evidence revealed that SARS-CoV-2 infection caused taste loss at a rate higher than that of influenza. ACE2, the entry receptor of SARS-CoV-2, has been identified in the oral epithelium; however, it is unclear
Johanna Tukler Henriksson et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(8), 4186-4197 (2015-07-02)
To investigate the effects of IL-13 on goblet cell proliferation, differentiation, and expression of mucin and immunomodulatory genes. Explants were excised from the conjunctiva of young C57BL/6 mice. Cultures received 200 μL per week of either Keratinocyte media (KSFM) or
Chen Chen et al.
Bone research, 8, 7-7 (2020-03-05)
Lumbar degenerative disc diseases cause low back pain (LBP). The maintenance of the height and stability of the intervertebral disc (IVD) space is an effective treatment for LBP. The following study evaluated the effects of fibroblast injection on intervertebral disc
Youjin Na et al.
Oncogene, 40(5), 951-963 (2020-12-10)
MicroRNAs (miRs) are small non-coding RNAs that can have large impacts on oncogenic pathways. Possible functions of dysregulated miRs have not been studied in neurofibromatosis type 1 (NF1) plexiform neurofibromas (PNFs). In PNFs, Schwann cells (SCs) have biallelic NF1 mutations
Contenu apparenté
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.