Key Documents
XX6700P10
Millipore
Récipient distributeur sous pression, 10 L
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonyme(s) :
10 L Pressure Vessel, Dispensing Vessel
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
316 stainless steel body
fluoroelastomer O-ring
fluoroelastomer gasket
molded neoprene base
stainless steel fittings
Niveau de qualité
Paramètres
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
Hauteur
356 mm
~14 in.
Raccords
1/4 in. female NPT inlet/outlet connection for pressure gauge and vent/relief valve attachment
1/4 in. female NPT inlet/outlet elbow fitting(s) for inlet and outlet (labeled)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Lorsqu'ils sont reliés à une source de pression externe, nos récipients distributeurs sous pression retiennent les liquides à filtrer sur les supports filtres sous pression Millipore. Nos récipients portatifs sont disponibles en quatre capacités différentes : 5 L, 10 L, 20 L et 1 gallon. Ils sont conformes aux exigences de la norme ASME-UM.
- Couvercle sécurisé par une poignée à came
- Récipient stérilisable en autoclave, soupape ouverte
- Plusieurs accessoires disponibles : soupape de surpression, jauge de pression et raccords conformes à la norme relative aux accessoires
- Couvercle accessoire permet d′adapter les récipients à une utilisation sous vide
Récipients sous pression
XX6700P01 Récipient distributeur sous pression, 1 gallon
XX6700P05 Récipient distributeur sous pression, 5 L
XX6700P10 Récipient distributeur sous pression, 10 L
XX6700P20 Récipient distributeur sous pression, 20 L
Pièces de rechange
6976 Couvercle, verrouillage par came
6977 Tube plongeur de sortie pour récipient de 5 L
6978 Tube plongeur de sortie pour récipient de 10 L
6979 Tube plongeur de sortie pour récipient de 20 L
XX6700059 Joint torique en fluoro-élastomère A
XX6700104 Coude mâle/femelle, 0,635 cm, filetage NPTF (M)
YY1301009 Bouchon, 0,635 cm, filetage NPT, acier inoxydable
Accessoires
TP0001326 Rouleau de Teflon (PTFE), 12,5 mm × 6,6 m
XX6700030 Tétine et manchon à raccord rapide, 0,635 cm, filetage NPTM
XX6700034 Ligne en PVC de 3 m, 9,5 mm de diamètre intérieur
XX6700035 Ligne de pression, 1,27 cm, de diamètre intérieur
XX67000PK Kit d'accessoires pour récipient sous pression
XX6700125 Tétine à écrou hexagonal, 0,635 cm, filetage NPTM de 51 mm, acier inoxydable
XX6700L11 Adaptateur, M, 0,635 cm, filetage NPT pour tuyau de 0,635 à 1,27 cm de diamètre intérieur
XX6700L15 Jauge de pression, 0,635 cm, ASME
XX6700L24 Soupape de surpression/purge, 7 bar, ASME
XX6700L55 Appareil de test à point de bulle
YY1301015 Jauge de pression, 0 à 7 bar
YY2029348 Soupape à bille, 0,635 cm, filetage NPTF, acier inoxydable
Application
Accessoires pour supports filtres pour la préparation d'échantillons.
Protocoles
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
Afficher tout