Key Documents
XX45047RK
Millipore
Kit de pièces de rechange pour support filtre de 47 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonyme(s) :
Filter holder kit
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Niveau de qualité
Compatibilité
for use with 47-mm HP Filter Holder
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Applications :
Les supports filtres haute pression en acier inoxydable sont couramment utilisés pour filtrer les gaz ou les liquides à des pressions d'entrée de 20 à 700 bar. La pression différentielle dépend du type de filtre utilisé. Tous les supports filtres peuvent être autoclavés (disponibles en diamètres de 25 mm et 47 mm).
Le support filtre XX4404700 est équipé d'une grille support de contre-pression. Il peut être autoclavé avec le filtre en place à condition d'utiliser l'une des grilles supports revêtues de PTFE, XX4404702 ou XX4404704.
- Les références XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 et 00907P sont des pièces de rechange pour le support filtre XX4404700.
Le support filtre XX4504700 peut être équipé d'une grille support filtre en amont XX4504704, afin de protéger le filtre des contre-pressions.
- Les références XX4504704, XX4504705, XX4504710, XX4504713 et XX45047RK sont des pièces de rechange pour le support filtre XX4504700.
Des pièces de rechange pour le support filtre en acier inoxydable de 25 mm sont disponibles sous forme de kit sous la référence XX45025RK, qui inclut : (3) vis à tête hexagonale en acier inoxydable, (3) joints toriques (2-018) en Buna-N traités LCR, (1) grille support en acier inoxydable, (1) clé Allen.
Application
Accessoires pour supports filtres destinés à la préparation d'échantillons.
Composants
Comprend (6) adaptateurs d'entrée/sortie, (6) joints toriques (2-111) pour adaptateur, (6) vis à tête hexagonale, (6) joints toriques internes, (6) joints toriques externes et (1) clé Allen 5/16