Key Documents
XX4004700
Millipore
Support filtre sous pression en acier inoxydable, 47 mm, 100 ml
Stainless Steel Pressure Filter Holder, 47mm, 100mL
Synonyme(s) :
Pressure Filter Holder
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE seal
anodized aluminum lock ring
fluoroelastomer A seal
silicone stopper
stainless steel adapter (for tubing)
stainless steel barrels
stainless steel base
stainless steel cap (for top)
stainless steel support screen(s) (for filter)
Niveau de qualité
Paramètres
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
Technique(s)
pressure filtration: suitable
Hauteur
29.2 cm , 100mL holder
53.3 cm , 340mL holder
Diamètre
7 cm
Diam. du filtre
47 mm
Surface de filtration
11.3 cm2
Raccords
9.5 mm (3/8 in.) inlet hose connector
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with Stainless Steel Pressure Filter Holder
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Ces supports filtres sont la solution idéale pour l'ultranettoyage ou la stérilisation de volumes de liquides en vrac. Le baril cylindrique contient 100 ml (ou 340 ml) de liquide, qui est filtré par application d'une pression de gaz externe à travers un filtre approprié soutenu sur la base du support.
Caractéristiques et avantages :
•Le support de filtre dispose d'un réservoir permettant de contenir 100 ml (ou 340 ml) de liquide pour la filtration par lots
•Autoclavable avec membrane en place pour une filtration stérile
Applications :
Filtration par lots
Application
Support de filtre sous pression en acier inoxydable, 47 mm, 100 ml
Principe
Sous pression