Key Documents
XX1019020
Millipore
Support filtre tout Pyrex Millipore (kit)
90 mm, Stainless steel screen membrane support, 1L Funnel
Synonyme(s) :
All-glass filter holder
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE seal
PTFE-coated screen
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
stainless steel screen
tubulated borosilicate glass cap
Agence
suitable for EPA 1613
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Diam. du filtre
90 mm
Surface de filtration
45.5 cm2
Capacité de l'entonnoir
1 L
Raccords
inlet funnel
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with All-Glass Filter Holder
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Support filtre tout Pyrex Millipore (kit)
Support pour membrane du type filtre écran en acier inoxydable, entonnoir de 1 l
Le support filtre tout Pyrex de Millipore est conçu pour la filtration de liquides aqueux et organiques ou corrosifs dans les analyses de contamination particulaire. Il peut également être utilisé pour préparer des solvants de HPLC. La prise de vide fait partie intégrante de la base du support filtre et du bouchon de fiole, au-dessus du niveau de sortie du filtrat. Cette conception permet d'éviter l'aspiration involontaire du filtrat dans le tube à vide. Elle permet en outre de transvaser facilement le filtrat (à savoir, le solvant pour HPLC) depuis la fiole collectrice.
Le kit comprend les éléments suivants :
(Référence - Description)
XX1019000 - Entonnoir Millipore en verre, 1 l, 90 mm, borosilicate, joint en verre rodé
XX1019003 - Pince d'assemblage Millipore, 90 mm, aluminium
XX1019004 - Base et bouchon Millipore en verre, 90 mm, à utiliser avec le support pour filtre écran en acier inoxydable, filtre écran vendu séparément
XX1009002 - Grille de soutien Millipore en acier inoxydable, 90 mm
XX1009010 - Joints plats Millipore en PTFE, 90 mm, 10/pqt
Caractéristiques et avantages :
• Structure tout Pyrex présentant une large compatibilité chimique
• Parties en contact avec le liquide en verre borosilicaté, surfaces d'étanchéité en verre rodé
• Prise de vide intégrée au bouchon de fiole, facilitant le transvasement du filtrat
Applications :
Analyse de la contamination particulaire, filtration des solvants de HPLC, filtration et clarification classiques
Principe
Sous vide
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.