Key Documents
XX1012532
Millipore
Base et bouchon en verre Millipore pour filtration sous vide
25 mm, For use with stainless steel screen support, Screen provided
Synonyme(s) :
Glass stopper
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
borosilicate glass
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
stainless steel screen
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Diamètre
25 mm
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Accessoires de filtration sous vide Millipore en verre
Base et bouchon en verre, 25 mm, à utiliser avec une grille support en acier inoxydable (grille incluse)
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire des kits de support filtre en Pyrex de 25 mm Millipore pour micro-analyses.