WMBSMT001
Équerre de montage mural
For installation of RiOs™ 3, RiOs-DI® 3 and Direct-Q® 3 systems
Synonyme(s) :
Équerre de montage mural avec robinet pour systèmes RiOs™, RiOs-DI® et Direct-Q®
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
Saves lab bench space
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with RiOs-DI® UV
for use with RiOs-DI®
for use with RiOs-DI® Clinical
for use with RiOs™
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Meilleur accès à l'eau depuis votre paillasse.
- Encore plus de gain de place.