Key Documents
V0CPAK001
Milli-Q
Polisseur VOC-Pak®
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Matériaux
carbon (activated)
polyethylene (Luer Plug)
polyethylene connector
polypropylene housing
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
VOC-Pak®
Paramètres
≤2 bar pressure
≤2.0 L/min flow rate
5 °C temp. range (30 °C)
Résistivité
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
Longueur
12.7 cm
Impuretés
<5 ppb TOC
Raccords
1/4 in. inlet connection ( Gaz (straight) F connection and Luer F)
1/4 in. outlet connection (Gaz (straight) F connection and Luer F)
Compatibilité
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le polisseur VOC-Pak® est conçu pour purifier l'eau ultrapure dans l'étape finale de purification au point de distribution des systèmes de purification d'eau de type 1. C'est une cartouche à base de charbon actif spécialement conçue pour l'élimination efficace des composés organiques volatils (VOC) de l'eau ultra pure.
Les VOC sont des contaminants environnementaux causant des problèmes de santé et de sécurité et qui doivent être analysés régulièrement dans des échantillons d'eau, de sol, de gaz et d'air. Des spécifications pour les VOC dans l'eau potable ont été établies par différents organismes de réglementation dans de nombreux pays.
Le polisseur VOC-Pak® est donc un excellent choix pour les scientifiques ayant besoin d'une eau ultra pure sans VOC pour leurs applications analytiques.
Production of volatile organic compound-free ultrapure water at the point of dispense of the Direct-Q® / Simplicity® / Synergy® / Milli-Q® Direct and Reference systems
Application
Le polisseur VOC-Pak permet de produire de l'eau exempte de composés chimiques organiques volatiles (VOC) pour l'analyse de ces derniers par chromatographie en phase gazeuse (GC) et GC-MS lorsqu'il est alimenté par un système d'eau ultra pure.
L'eau exempte de VOC convient au rinçage de la verrerie, aux échantillons blancs, aux réactifs, à la préparation d'échantillons, aux solutions standard ou aux dilutions réalisées dans l'analyse de ces substances, ou dans les études où les VOC peuvent interférer. Elle est utilisée dans le développement des capteurs de nanoparticules et des nanoélectrodes.
Caractéristiques et avantages
  • Validé pour produire 300 l d'eau ultrapure exempte de VOC.
  • Entretien facile : le polisseur s'installe et se remplace facilement.
  • L'embout inférieur est redessiné pour une installation sécurisée de la cloche de protection.
  • L'étiquette e-Sure pour une connexion RFID avec le distributeur Q-POD® permet une traçabilité complète (gestion des données) et une surveillance automatique de l'état des consommables sur l'interface tactile du POD.
  • Certificat de qualité disponible en ligne.
  • Fournit une garantie d'eau appropriée pour l'analyse des VOC : blancs et préparation des standards, nettoyage de la verrerie et dissolution d'échantillons (si les VOC sont analysés dans une matrice autre que l'eau, c.-à-d., dans le sol).
Informations légales
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VOC-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Electrochemistry at a single nanoparticle: from bipolar regime to tunnelling
Sun, T. et al.
Faraday Discussions, 210, 173-188 (2018)
J S Cooper et al.
The Analyst, 140(9), 3233-3238 (2015-03-15)
Partially selective gold nanoparticle sensors have the sensitivity and selectivity to discriminate and quantify benzene, toluene, ethylbenzene, p-xylene and naphthalene (BTEXN) at concentrations relevant to the US Environmental Protection Agency. In this paper we demonstrate that gold nanoparticle chemiresistors can