Key Documents
SX0002501
Millipore
Joints plats en silicone pour support filtre Swinnex de 25 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonyme(s) :
Gasket seals, Silicone seals
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
silicone gasket
Niveau de qualité
Paramètres
121 °C max. temp.
Compatibilité
for use with Swinnex 25
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Fabriquez votre propre filtre pour seringue ! Les supports filtres Swinnex vous offrent la possibilité de pouvoir choisir le type de membrane et le diamètre qui conviennent le mieux à votre application. Pour une filtration stérilisante, autoclavez vos supports filtres Swinnex en laissant la membrane en place. Ultrapurifiez ou stérilisez de petits volumes de liquides contenus dans une seringue ou installez le système en ligne pour filtrer de plus gros volumes.
Caractéristiques et avantages :
•Disponible en trois dimensions, pour s'adapter à une large gamme de volumes à traiter
•Autoclavable avec le filtre en place, pour une filtration stérilisante
SX0001300, support filtre Swinnex, 13 mm
SX0002500, support filtre Swinnex, 25 mm
SX0004700, support filtre Swinnex, 47 mm
Pièces de rechange
SX0001301, joints plats en silicone pour support filtre Swinnex de 13 mm
SX0002501, joints plats en silicone pour support filtre Swinnex de 25 mm
XX2702510, grille de support, 25 mm, polypropylène
XX1104715, grille support, 47 mm, polypropylène
XX1104707, joint torique (5-329) pour support filtre Swinnex de 47 mm, silicone
SX0004701, joint torique de base pour support filtre Swinnex de 47 mm, silicone
SX00047RK, kit de pièces de rechange pour support filtre Swinnex de 47 mm
Application
Accessoires pour supports filtres destinés à la préparation d'échantillons.