SMP4A25NB6
Optiscale® 25 Milligard® PES
filtration area 3.5 cm2, pore size 1.2/0.45 μm
Synonyme(s) :
OptiScale 25 Milligard PES 1.2/0.45 μm NB
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
OptiScale®
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
OptiScale®
Paramètres
0 bar max. differential pressure (Reverse)
4.14 bar max. differential pressure (60 psi) at 25 °C (Forward)
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
3.9 cm (1.52 in.)
Largeur
1.21 in.
Diamètre
3.1 cm (1.2 in.)
Surface de filtration
3.5 cm2
Impuretés
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction; meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01)
Matrice
Milligard® PES
pore size
1.2/0.45 μm pore size
Raccords
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
Code de la cartouche
not applicable
Description générale
Autres remarques
- Rétention : bactéries
- Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
- Application : purification des protéines
- Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
- Instructions d'utilisation : veuillez consulter les paragraphes concernant l'installation et le mouillage du mode d'emploi du dispositif OPTISCALE®-25.
- Stockage : veuillez consulter le mode d'emploi du dispositif OPTISCALE®-25.
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
L'intégrité de la capsule est maintenue après 1 cycle d'autoclave de 60 minutes à 123 °C.
Remarque sur l'analyse
Articles
Aseptic filters are offered in disposable capsules and cartridge formats. This guide will help you find the right format for your bioburden control.
Aseptic filters are offered in disposable capsules and cartridge formats. This guide will help you find the right format for your bioburden control.
Aseptic filters are offered in disposable capsules and cartridge formats. This guide will help you find the right format for your bioburden control.
Aseptic filters are offered in disposable capsules and cartridge formats. This guide will help you find the right format for your bioburden control.
Contenu apparenté
Learn how prefilters and bioburden control can improve the efficiency of downstream purification by removing particulates and protecting unit operations.
Learn how prefilters and bioburden control can improve the efficiency of downstream purification by removing particulates and protecting unit operations.