SLHPR33RS
Filtre pour seringue Millex®, polyéthersulfone
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-HP, Filtre pour seringue en PES Millipore Express®, Filtre pour seringue en PES de 0,45 μm, filtre pour seringue en polyéthersulfone
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
modified acrylic housing
polyethersulfone membrane
Niveau de qualité
Description
Female Luer-Lok/Male Luer slip
Stérilité
γ-irradiated
sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pk of 50
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
≥300 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Technique(s)
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Hauteur
27 mm
Diamètre
33 mm
Volume
200 mL
Couleur
green
Matrice
Millipore Express®
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
tissue culture medium
aqueous solution(s)
Point de bulle
≥29 psi, water
Raccords
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Adapté à diverses applications en fonction du type de membrane, du support et du niveau de validation
- Unités de filtration spécialement conçues pour protéger les lignes de vide et préserver les capteurs de pression d'hémodialyse du sang et de l'humidité
- Faibles taux d'extractibles et membranes à faible adsorption pour une perte minimale d'échantillon
- Débit et pression de fonctionnement plus élevés répondant aux besoins à haute performance
Stérilisation de solutions aqueuses, de solvants organiques et de gaz ; filtration de produits contenant des petites molécules ou des protéines de grande valeur.
Autres remarques
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration
- Application : filtration stérilisante
- Usage prévu : stérilisation de petits volumes de solutions aqueuses
- Mode d'emploi : se reporter au chapitre "Instructions d'utilisation" du mode d'emploi du filtre pour seringue Millex®
- Stockage : à conserver dans un endroit sec
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.