Key Documents
PXHVMPC50
Millipore
Cassette Pellicon® XL avec membrane Durapore®
filtration area 50 cm2, pore size 0.45 μm
Synonyme(s) :
Pellicon XL Filter Module Durapore 0.45 μm 50cm2
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031623
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene screen
Niveau de qualité
Caractéristiques
holdup volume 3.2 mL
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Longueur
18.8 cm (7.4 in.)
Largeur
3 cm (1.2 in.)
Surface de filtration
50 cm2
membrane nominal area
50 cm2
Extractibles par gravimétrie
≤7.5 mg/device
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm nominal pore size
0.45 μm pore size
pH
1-11(cleaning)
1.5–9(continuous)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : HVMP
La cassette Pellicon® XL 50 réunit nos membranes d'ultrafiltration et de microfiltration supérieures avec la première cassette de filtration à flux tangentiel (TFF) offrant une transposabilité linéaire pour le traitement des petits volumes. Que vous optiez pour la membrane d'ultrafiltration Biomax® pour son haut débit et sa compatibilité sur une large plage de pH, la membrane d'ultrafiltration Ultracel® unique pour sa faible adsorption protéique et sa simplicité de nettoyage ou la membrane de microfiltration Durapore® pour son adsorption protéique ultra-faible et ses excellentes performances de rétention, vous pouvez être sûr de bénéficier de performances fiables et constantes.
Pour qu'une transposabilité linéaire soit possible au sein d'une famille de dispositifs TFF, la géométrie des veines liquides (longueur des veines liquides et hauteur des canaux) doit être identique pour chaque filtre. La cassette Pellicon® XL 50 est le seul produit de TFF de cette taille à afficher une telle transposabilité. Les canaux d'alimentation et d'écoulement du perméat dans chaque cassette Pellicon® XL 50 fonctionnent avec la même perte de charge, la même vitesse d'écoulement et le même profil de concentration que les cassettes Pellicon® 2 plus grandes. Sur d'autres cassettes, les dimensions du canal d'alimentation ou d'écoulement du perméat ou les sens d'écoulement changent lors du passage d'un dispositif de faible volume à un dispositif de grand volume. Les cassettes Pellicon® XL 50 ne subissent pas de tels changements, offrant une transposabilité linéaire simple et fiable.
Caractéristiques et avantages
Séparateur de type C (grossier)
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après rinçage à l'eau
Informations légales
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable