Key Documents
PXC030C50
Millipore
Cassette Pellicon® XL avec membrane Ultracel®
filtration area 50 cm2, NMWCO 30 kDa
Synonyme(s) :
Module d’ultrafiltration Pellicon XL avec membrane Ultracel 30 kDa 0,005 m2
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene
polypropylene screen
Niveau de qualité
Caractéristiques
holdup volume 3.2 mL
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Longueur
18.8 cm (7.4 in.)
Largeur
3 cm (1.2 in.)
Surface de filtration
50 cm2
membrane nominal area
50 cm2
Extractibles par gravimétrie
≤7.5 mg/device
Matrice
Ultracel®
Dimension de pores
30 kDa NMWCO
pH
2 –12
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : PLCTK
Configuration du dispositif : Cassette
Type de membrane : Ultrafiltration
Caractéristiques et avantages
Crible de type C (crible grossier)
Conditionnement
Humide, avec conservateur
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les Bonnes Pratiques de Fabrication de la FDA.
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après rinçage à l′eau
Informations légales
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Learn more on mAb downstream processing, more specifically concentration and diafiltration, and the relevant associated products.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically concentration and diafiltration, and the relevant associated products.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically concentration and diafiltration, and the relevant associated products.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically concentration and diafiltration, and the relevant associated products.