PC205L
Anti-Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-CGRP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Calca(12310)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Free Floating Sections (see application references)
Frozen Sections (1:2000-1:4000, ABC detection)
Immunofluorescence (1:100-1:200, see application references)
Paraffin Sections (see application references; heat pre-treatment required; see comments)
Avertissement
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Rat amygdala or spinal cord
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable