Key Documents
NY8H04700
Millipore
Filtre membranes en nylon, dimension de pores de 180,0 μm
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre filet en nylon
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
Nylon membrane
plain filter
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
135 μm
Dimension de pores
180.0 μm pore size
47 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le filtre filet en nylon peut être utilisé pour la filtration des solvants, l'analyse des particules, l'élimination des particules et la clarification.
Application
  • Collecte d'algues et de cellules
  • Analyse des particules
  • Filtration de grosses particules
  • Toxicologie et dépistage de drogues sur C. elegans et poisson-zèbre
  • Filtre de fond pour systèmes d'imagerie particulaire
  • Préfiltration de solvants
Surveillance de la qualité des peintures
Caractéristiques et avantages
  • Compatible avec une vaste gamme de solvants.
  • Décliné en une multitude de dimensions de pores.
  • Résistant aux solvants agressifs.
Murat O Arcasoy et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 82(7), 911-918 (2002-07-16)
Erythropoietin (EPO) is the principal hematopoietic cytokine that regulates mammalian erythropoiesis by binding to its transmembrane receptor EpoR. Recent experimental evidence suggests that the biologic effects of EPO are not limited to the regulation of erythropoiesis. In studies focusing on
Zishan A Haroon et al.
Cancer biology & therapy, 1(2), 121-126 (2002-08-13)
Angiogenesis, development of new blood vessels, is essential for wound healing and tumor growth. A potentially important side effect of anti-angiogenic therapy can be delayed wound healing. In this study we address this issue by using a novel in vivo
Mona Katrin Roesler et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 13, 330-330 (2019-09-03)
The actin cytoskeleton is crucial for function and morphology of neuronal synapses. Moreover, altered regulation of the neuronal actin cytoskeleton has been implicated in neuropsychiatric diseases such as autism spectrum disorder (ASD). Myosin XVI is a neuronally expressed unconventional myosin