Key Documents
MXSMCMC24
Millipore
Gélose MacConkey
MacConkey Agar, for lactose-fermenting bacteria, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Synonyme(s) :
Cassette Milliflex
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
EP
USP
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
plate (pre-poured agar)
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
Fabricant/nom de marque
Milliflex®
Couleur
clear dark red
Entrée
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type bottled water
pH
7.1±0.2 (25.0 °C)
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with Milliflex®
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
coliforms
lactose-fermenting bacteria
Description générale
Les cassettes Milliflex® sont des milieux à base de gélose prêts à l′emploi conçus pour être utilisés avec les systèmes Milliflex® et Milliflex Oasis® afin de réaliser des analyses de biocharge pratiques, rapides et fiables. La cassette de gélose pré-remplie facilite l′optimisation des procédures de contrôle de contamination microbienne avec l′assurance qualité et permet d′éviter les risques de contamination exogène. Chaque plaque est constituée d'un assemblage de trois pièces contenant environ 10 ml de milieu. La gélose MacConkey est un milieu sélectif permettant d′isoler les coliformes et E. coli. Les sels biliaires et le cristal violet présents dans le milieu inhibent la majeure partie de la croissance de la flore microbienne à Gram positif. Le lactose et le rouge neutre, indicateur de pH, permettent de détecter la dégradation du lactose. Ils facilitent la distinction des bactéries fermentant le lactose et des bactéries ne fermentant pas le lactose, et aident à isoler les bactéries à Gram négatif.
Application
La cassette Milliflex® pré-remplie de gélose MacConkey est utilisée dans les analyses de biocharge, la surveillance de l′eau et l′analyse microbiologique en général. Elle est couramment utilisée dans l′industrie pharmaceutique et l′industrie cosmétique.
Caractéristiques
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (méthodes normalisées pour l′analyse de l′eau et des eaux usées), Pharmacopée américaine, Pharmacopée européenne
Milieu de culture
MacConkey
Remarque sur l'analyse
Les organismes fermentant le lactose apparaissent en rouge, avec ou sans zone de bile précipitée. Les organismes ne fermentant pas le lactose apparaissent sous forme de colonies incolores ou blanches. Le cristal violet et les sels biliaires inhibent les micro-organismes à Gram positif, notamment Enterococci et Staphylococci.
Micro-organismes ciblés : Coliformes et bactéries fermentant le lactose
Micro-organismes de CQ
E. coli (ATCC 25922)
P. mirabilis (ATCC 12453)
S. aureus (ATCC 6538) comme contrôle négatif
Informations légales
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable