Key Documents
MMSUPREMV
Millipore
Outil de retrait du support de membrane MILLIFLEX OASIS®
for use with MILLIFLEX® systems
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.79
Conditionnement
pack of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Milliflex®
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with MILLIFLEX® systems
Description générale
Le système de filtration MILLIFLEX® OASIS offre une solution pour simplifier et sécuriser le processus du contrôle microbien avec une productivité, une conformité à la réglementation et une fiabilité des résultats maximales. Chaque unité de filtration MILLIFLEX OASIS® est composée d'un support de membrane qui est jeté après la filtration de l'échantillon. L'outil de retrait du support de membrane MILLIFLEX OASIS® est un accessoire qui peut être utilisé pour faciliter le retrait du support de membrane.
Application
Le système MILLIFLEX OASIS® peut être utilisé dans les tests de biocharge et le contrôle de l'eau pour l'analyse de la bière, de l'eau en bouteilles, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques.
Informations légales
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany