Key Documents
MHA000P2N
Millipore
Bouillon nutritif Wallerstein
ready-to-use, capacity 2 mL, suitable for microbiology, for bacteria, for molds, for yeasts
Synonyme(s) :
bouillon nutritif WL, WLNB, bouillon nutritif de Wallerstein
About This Item
Code UNSPSC :
41106225
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.74
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pack of 50 tests
Capacité
2 mL
filling volume
2 mL
Couleur
slightly opalescent green-blue
Entrée
sample type bottled water
sample type beer
sample type sport drink
sample type cider
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type beverage(s)
pH
5.5±0.2 (25.0 °C)
Application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
Compatibilité
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
bacteria
molds
yeasts
Description générale
Le bouillon nutritif de Wallerstein est recommandé pour l'isolement et la culture des levures, des moisissures et des bactéries qui se développent dans un environnement à faible pH, principalement dans l'industrie des boissons. L'extrait de levure dans le milieu est une source d'oligo-éléments, de vitamines et d'acides aminés. La peptone fournit de l'azote, des acides aminés et du carbone. Le dextrose est une source de glucides. Le phosphate de monopotassium est utilisé pour tamponner le milieu. Le chlorure de potassium, le chlorure de calcium et le chlorure ferrique sont des ions essentiels qui favorisent le maintien de l'équilibre osmotique. Le sulfate de magnésium et le sulfate de manganèse sont des sources de cations divalents. Le vert de bromocrésol est l'indicateur de pH. L'incubation d'une plaque de milieu WLN dans des conditions aérobies permet principalement la croissance de colonies de levure, de bactéries acétiques, thermophiles et des genres Flavobacterium et Proteus, tandis que dans des conditions anaérobies, il favorise la croissance des bactéries lactiques et du genre Pediococcus. Les colonies bactériennes apparaissent non pigmentées à blanches, avec une texture lisse ou rugueuse. Les colonies de levures se présentent sous la forme de grandes colonies de couleur crème à blanche.
Application
Le bouillon nutritif de Wallerstein est utilisé pour l'examen des substances présentes dans les brasseries et les fermentations industrielles contenant une flore mixte de levures et de bactéries. Il est utilisé dans l'industrie des boissons pour détecter les bactéries, levures et moisissures dans les vins, bières et autres produits de fermentation.
Caractéristiques et avantages
  • Les ampoules de milieu liquide prêtes à l'emploi résolvent de nombreux problèmes dans les laboratoires de microbiologie, où le temps, le matériel et le personnel qualifié font souvent défaut.
  • Ce produit est disponible en ampoules en plastique monodoses (2 ml) prêtes à l'emploi. Cela évite la manipulation d'ampoules en verre ainsi que les déchets et le gaspillage liés aux milieux conditionnés en vrac.
Caractéristiques
Temps d′incubation : 48–72 h
Température d′incubation : 35 °C ± 2 pour les bactéries ; 30 °C ± 2 pour les levures et moisissures
Remarque sur l'analyse
Les colonies bactériennes peuvent être non pigmentées à blanches, avec une texture lisse ou rugueuse. Les levures se présentent sous forme de grandes colonies blanc crème.
Micro-organismes ciblés : Bactéries lactiques, levures et moisissures
Organismes de contrôle qualité
L. fermentum (ATCC 9338)
S. cerevisiae (ATCC 9763)
Informations légales
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Media for Isolation-Identification-Cultivation-Maintenance of Medical Bacteria
MacFaddin JF
Williams and Wilkins, 12, 353-353 (1985)
Paper read at American Society of Brewing Chemists Meeting
Green SR and Gray PP
Wallerstein Laboratories Communications, 12, 353-353 (1950)