Key Documents
MABT118
Sigma-Aldrich
Anti-Desmoglein-1 Antibody, clone 32-2B
clone 32-2B, from mouse
Synonyme(s) :
Desmoglein-1, Desmosomal glycoprotein 1, DG1, DGI, Pemphigus foliaceus antigen
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
32-2B, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (immunogen homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DSG1(1828)
Description générale
Desmoglein-1 (DSG1) is a transmembrane glycoprotein belonging to the family of cadherins. It is one of the main structural components of desmosomal junctions which are abundant in tissues undergoing frequent mechanical stress, such as the heart, epidermis, lymphatic endothelial cells, and meninges. The desmoglein-1 subtype is highly expressed in the epidermis. Like other cadherins, desmoglein-1 contains multiple calcium binding sites and a cell-adhesion recognition site which facilitates intercellular adhesions. α Desmosomes play a critical role in cell and tissue stability, and may contribute to the progression of cancer.
Immunogène
Bovine Desmoglein-1 from nasal epidermis
Application
&&&
Analyse par immunohistochimie :
A representative lot from an independent laboratory detected Desmoglein-1 in bovine epidermal desmosomal cores and in human keratinocyte cell lysates. (Vilela, M. J., et al. (1995).
A representative lot from an independent laboratory detected Desmoglein-1 in MDCK cells (Vilela, M. J., et al. (1995).
A representative lot from an independent laboratory detected Desmoglein-1 in human epidermal tissue (Maruani, A., et al. (2008). Am J Clin Pathol. 130(3):369-374.).
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Qualité
µµ
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 150 kDa. This protein may be glycosolated. Uniprot describes a molecular weight at ~112 kDa; however, Desmoglein-1 has been observed at ~150 kDa (Vilela, M. J., et al. (1995). J Cell Sci. 108(Pt 4):1743-1750.).
Forme physique
Anticorps IgG2aκ monoclonal de souris purifié, dans un tampon contenant 0,1 M de Tris-glycine, pH 7,4, 150 mM de NaCl et 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Christina-Marie Baumbach et al.
Mycoses, 63(9), 970-978 (2020-07-04)
Dermatophytoses rank among the most frequent communicable diseases in humans, and the zoonotic transmission is increasing. The zoophilic dermatophyte Trichophyton (T.) benhamiae is nowadays one of the main causes of tinea faciei et corporis in children. However, scientific data on
Defri Rizaldy et al.
Experimental dermatology, 30(6), 792-803 (2021-01-18)
Primary cilia influence cell activity, and thus have a unique role in maintaining cell proliferation and differentiation. In atopic dermatitis (AD) and psoriasis, areas of skin inflammation exhibit dysregulated keratinocyte homeostasis. The role of primary cilia in these conditions remains