MABN688
Anti-PTH1R Antibody, clone 4D2
ascites fluid, clone 4D2, from mouse
Synonyme(s) :
Parathyroid hormone 2 receptor, PTH2 receptor, PTH1R
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4D2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Pth1R(19228)
Description générale
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected PTH1R in SK-BR-3 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected PTH1R-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
PTH1R-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable