MABN1595
Anti-Serotonin receptor 2A/HTR2A Antibody, clone 9B11.1
clone 9B11.1, from mouse
Synonyme(s) :
5-hydroxytryptamine receptor 2A, 5-HT-2, 5-HT-2A, 5-HT2A, Serotonin receptor 2A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9B11.1, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HTR2A(3356)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 2A/HTR2A in 10 µg of human cerebral cortex tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable