Key Documents
MABN153
Sigma-Aldrich
Anti-HuC/HuD Antibody, clone 15A7.1
clone 15A7.1, from mouse
Synonyme(s) :
ELAV-like protein 3, Hu-antigen C, HuC, Paraneoplastic cerebellar degeneration-associated antigen, Paraneoplastic limbic encephalitis antigen 21, ELAV-like protein 4, Hu-antigen D, HuD, Paraneoplastic encephalomyelitis antigen HuD
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
15A7.1, monoclonal
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ELAVL4(1996)
Description générale
Hu proteins are mammalian embryonic lethal abnormal visual system (ELAV)-like neuronal RNA-binding proteins that contain three RNA recognition motifs. RNA binding protein HuC promotes neuronal development in both the central and the peripheral nervous systems. HuC antibodies are used as markers for developing neurons. HuD may play a role in neuron-specific RNA processing, and be involved in maintaining the proliferative state of cells.
Immunogène
KLH-conjugated linear peptide corresponding to human HuC/HuD.
Application
&
Analyse par immunohistochimie : A 1:2,000 dilution from a representative lot detected HuC/HuD in human brain and rat hippocampus tissues.
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Signalisation du développement
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu cérébral humain.
Analyse par western blotting : µµ
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 40 kDa. An uncharacterized band may appear at ~45 kDa in some lysates.
Forme physique
Anticorps IgG2aκ monoclonal de souris purifié, dans un tampon contenant 0,1 M de Tris-glycine, pH 7,4, 150 mM de NaCl et 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de tissu cérébral humain
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yaxing Gui et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 30(1), 151-164 (2019-07-06)
The 18 kDa translocator protein (TSPO) is a widely used target for microglial PET imaging radioligands, but its expression in post-mortem normal and diseased human brain is not well described. We aimed at characterizing the TSPO expression in human control
Karolína Liška et al.
Neuroendocrinology, 112(4), 384-398 (2021-06-11)
Circadian clocks in the hippocampus (HPC) align memory processing with appropriate time of day. Our study was aimed at ascertaining the specificity of glycogen synthase kinase 3-beta (GSK3β)- and glucocorticoid (GC)-dependent pathways in the entrainment of clocks in individual HPC
Christine Marques et al.
Acta neuropathologica, 147(1), 56-56 (2024-03-13)
The stimulator of interferon genes (STING) pathway has been implicated in neurodegenerative diseases, including Parkinson's disease and amyotrophic lateral sclerosis (ALS). While prior studies have focused on STING within immune cells, little is known about STING within neurons. Here, we
Joslyn Lay et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 311(2), G252-G266 (2016-07-02)
The μ-opioid receptor (MOR) is a major regulator of gastrointestinal motility and secretion and mediates opiate-induced bowel dysfunction. Although MOR is of physiological and therapeutic importance to gut function, the cellular and subcellular distribution and regulation of MOR within the
Clara Muñoz-Castro et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2593, 283-305 (2022-12-14)
There is a growing interest in expanding the multiplexing capability of immunohistochemistry to achieve a deeper phenotyping of various cell types in health and disease. Here, we describe a protocol of cyclic multiplex fluorescent immunohistochemistry that enables the labeling of