MABF112
Anti-CD70 Antibody, clone TAN 1-7
clone TAN 1-7, from rat
Synonyme(s) :
CD70 antigen, CD27 ligand, CD27-L, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 7, CD70
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TAN 1-7, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cd70(21948)
Description générale
Immunogène
Application
Functional Blocking Analysis: A representative lot detected CD70 in splenic CD8a+ DCs (Arora, P., et al. (2014). Immunity. 40:105-116).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected CD70 in 10 µg of mouse spleen tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1