MABE2032
Anti-MLK1/MRTF-A Antibody, clone 1A11
Synonyme(s) :
MRTF-A, MKL/myocardin-like protein 1, Megakaryoblastic leukemia 1 protein, Megakaryocytic acute leukemia protein, Myocardin-related transcription factor A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A11, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 98.92 kDa
observed mol wt ~140 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Séquence de l'épitope
N-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... MRTFA(57591)
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Ramos cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MLK1/MRTF-A in Ramos cell lysate.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected MLK1/MRTF-A in Immunofluorescence application (Busche, S., et al. (2010). J Cell Sci. 123(Pt16):2803-9).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MLK1/MRTF-A in Western Blotting application (Weissbach, J., et al. (2016). Mol Cell Biol. 36(10):1526-39).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable