MAB463
Anti-Estrogen Receptor Antibody, clone B10
ascites fluid, clone B10, Chemicon®
Synonyme(s) :
ER
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
B10, monoclonal
Espèces réactives
rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSPG2(3339)
Spécificité
SPECIES REACTIVITIES:
Does not cross react with chicken ER. Other reactivities have not been evaluated. By sequence homology pig ER is 100% identical, rat is 80% conserved.
Immunogène
Application
Immunocytochemistry (formaldehyde fixation) at 1:1,000-1:2,000
ELISA at 1:1,000-1:2,000
Western blot analysis at 1:1,000-1:2,000
Immunoprecipitation at 1:1-1:10
Gel super shifts at 1:1-1:10
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable