MAB3826
Anti-Mucin 5B Antibody, clone 19.4E
clone 19.4E, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
MUC5B
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
19.4E, monoclonal
Espèces réactives
monkey, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MUC5B(727897)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Tumor Markers
Immunohistchemistry: Paraffin sections. Deglycosylating the tissue is critical to expose epitope. There are a number of deglycosylation protocols available and a discussion of these related to Mucin can be found in Cao, Y. et al. (1997)(see references).
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable