Key Documents
MAB352
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-sérotonine, clone YC5/45
culture supernatant, clone YC5/45, Chemicon®
Synonyme(s) :
5-HT
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
YC5/45, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat, lizard, rabbit, pig
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HTR1A(3350)
Spécificité
Reconnaît la sérotonine conjuguée au formaldéhyde. Sans traitement au paraformaldéhyde, il réagit en phase liquide avec la dopamine et la tryptamine dans les tests d'hémagglutination. Ne présente aucune réactivité avec les neurones contenant de la catécholamine dans les préparations fixées au formaldéhyde. Le MAB352 réagit avec la sérotonine dans les neurones et reconnaît les sites sérotoninergiques dans les coupes de tissus fixées. Par agglutination cellulaire, pas de réactivité croisée avec l'acide 5-hydroxy-indol-acétique, le GABA, la noradrénaline, le 5-hydroxy-tryptophane, la carnosine ou la mélatonine.
Immunogène
Sérotonine conjuguée à la BSA.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie du 1/100e au 1/200e pour les tissus fixés au formaldéhyde.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-sérotonine, clone YC5/45, est un anticorps dirigé contre la sérotonine à utiliser en IH.
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Forme physique
Produit non purifié
Surnageant lyophilisé, sans conservateur.
Stockage et stabilité
L'anticorps lyophilisé peut être conservé entre 2 et 8 °C pendant 3 mois maximum ; il doit être maintenu à -20 °C pour une conservation à long terme. Reconstituer dans 100 μl d'eau désionisée stérile. Conserver à -20 °C pendant 12 mois maximum en aliquotes non diluées. Éviter les congélations-décongélations répétées.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Tissus cérébraux
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Alexander Drobyshevsky et al.
Journal of neurochemistry, 132(4), 394-402 (2014-11-26)
We hypothesized that a deficiency in the descending serotonergic input to spinal cord may underlie postnatal muscle hypertonia after global antenatal hypoxic-ischemic injury in a rabbit model of cerebral palsy. Neurotransmitter content was determined by HPLC in the spinal cord
Tanimul Alam et al.
Nature communications, 7, 10388-10388 (2016-01-23)
The molecular mechanisms underlying the ability of axons to regenerate after injury remain poorly understood. Here we show that in Caenorhabditis elegans, axotomy induces ectopic expression of serotonin (5-HT) in axotomized non-serotonergic neurons via HIF-1, a hypoxia-inducible transcription factor, and
Carlos Pantoja et al.
Neuron, 91(3), 587-601 (2016-07-12)
Inter-individual behavioral variation is thought to increase fitness and aid adaptation to environmental change, but the underlying mechanisms are poorly understood. We find that variation between individuals in neuromodulatory input contributes to individuality in short-term habituation of the zebrafish (Danio
Basudha Basu et al.
Reproduction (Cambridge, England), 135(5), 657-669 (2008-02-29)
Serotonin is reported to be present in early embryos of many species and plays an important role in early patterning. Since it is a fluorophore, it can be directly visualized using fluorescence microscopy. Here, we use three-photon microscopy to image
Presenilin1 regulates histamine neuron development and behavior in zebrafish, danio rerio.
Sundvik, M; Chen, YC; Panula, P
The Journal of Neuroscience null