MAB1914P
Anti-Laminin gamma 1 Antibody, clone A5
clone A5, Chemicon®, from rat
Synonyme(s) :
LAMC1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
A5, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LAMC1(3915)
Description générale
Immunogène
Application
ECM Proteins
Adhesion (CAMs)
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Tubular carcinoma of the colon and fibroneuroma
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable