MAB1820
Anti-Scribble Antibody
clone 7C6.D10, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Scrib, LAP4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7C6.D10, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SCRIB(23513)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western blot: 0.2 µg (1:2000)
Tumor Markers
Cytoskeleton
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable