MAB10762
Anti-Transthyretin Antibody, clone 7G8-E11-E7
clone 7G8-E11-E7, from mouse
Synonyme(s) :
prealbumin, amyloidosis type I, thyroxine-binding prealbumin, TBPA, TTR, ATTR
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7G8-E11-E7, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TTR(7276)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
µµ
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable