Key Documents
KVGLG3TTT1
Millipore
Durapore® 0,22 µm, Capsule Opticap® XLT
inlet connection diam. 1.5 in., Opticap® XLT 30, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
Synonyme(s) :
Opticap Gamma Compatible XLT30 Durapore 0.22 μm1-1/2 in. TC
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
Matériaux
PVDF
polyester support
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
gamma compatible
Gamme de produits
Opticap® XLT 30
Caractéristiques
gamma compatible
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Opticap®
Paramètres
≤42 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur
87.1 cm (34.3 in.)
Largeur
6.0 in.
Longueur nominale des cartouches
30 in. (75 cm)
Diamètre
10.7 cm (4.2 in.)
Surface de filtration
2.17 m2
Diam. du raccord d'entrée
1.5 in.
Largeur, de l'entrée à la sortie
15.2 cm (6.0 in.)
Diam. du raccord de sortie
1.5 in.
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤75 mg/capsule
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm
Entrée
sample type liquid
Point de bulle
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
Raccords
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Description générale
En T / Port pour manomètre : en T
Présentation du dispositif : capsule
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Instructions d'utilisation : se reporter aux instructions de mouillage des unités de filtration avec membrane Durapore® dans le manuel d'utilisation.
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane Durapore® qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont spécifiés dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Méthode de stérilisation 
3 cycles d'autoclave de 60 min à 126 °C ; peut supporter jusqu'à 45 kilogray d'exposition aux rayons gamma ; non stérilisable à la vapeur en ligne
Remarque sur l'analyse
Répond aux exigences du Test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 3 l
Rétention bactérienne
Les échantillons ont retenu quantitativement un challenge de Brevundimonas diminuta à une concentration minimale de 1 x 10⁷ UFC/cm², selon la méthode ASTM® F838.
Taux d'extractibles par gravimétrie : après 24 heures dans de l'eau à température ambiante régulée
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany