Key Documents
GF333
Sigma-Aldrich
IL-2,
humaine recombinante, sans composés d'origine animale
Synonyme(s) :
Interleukin-2, IL2
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.77
Impuretés
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
Niveau de qualité
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
L'IL-2 est une lymphokine immunorégulatrice puissante produite par les lymphocytes T en réponse à une stimulation antigénique ou mitogénique. La signalisation de l'IL-2/IL-2R est nécessaire à la prolifération des lymphocytes T et à d'autres fonctions fondamentales qui sont essentielles pour la réponse immunitaire. L'IL-2 stimule la croissance et la différenciation des lymphocytes B, des lymphocytes NK, des lymphocytes tueurs activés par les lymphokines, des monocytes, des macrophages et des oligodendrocytes.
L'IL-2 humaine recombinante est une protéine de 15,5 kDa, contenant 134 acides aminés et un pont disulfure intrachaîne.
Origine du produit : La protéine est exprimée dans E. coli.
La protéine est fabriquée sans aucun produit/réactif d'origine animale et est considérée comme exempte de constituants d'origine animale. Elle peut donc être utilisée dans les protocoles dans lesquels toute éventuelle transmission de virus animaux ou contamination animale doit être évitée.
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Sous-domaine de recherche
Facteurs de croissance et récepteurs
Qualité
La capacité du produit à stimuler la prolifération des cellules CTLL-2 de souris a été établie. La DE50 attendue est ≤ 0,1 ng/ml, ce qui correspond à une activité spécifique ≥ 1 x 10^7 unité/mg.
Forme physique
Ce produit ne contient aucun additif et est filtré sur un filtre de 0,2 micron avant lyophilisation.
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C pendant 4 mois maximum à partir de la date de réception. Centrifuger le flacon avant ouverture.
Reconstituer dans de l'acide acétique 100 mM à une concentration de 0,1-1,0 mg/ml. Ne pas mélanger avec un vortex. En cas de stockage prolongé, il est recommandé de procéder à une nouvelle dilution dans un tampon contenant une protéine de transport, et de conserver la solution obtenue sous forme d'aliquotes de travail à -20 °C.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.