Key Documents
FHLC02500
Millipore
Filtre membrane en PTFE, dimension de pores de 0,45 µm
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane LCR
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane (hydrophobic)
plain filter
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
130 °C max. temp.
Diam. du filtre
25 mm
Épaisseur
140 μm , maximum
Extractibles par gravimétrie
0.5%
Dimension de pores
0.45 μm pore size
80 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : FHLC
La membrane LCR est une membrane en PTFE hydrophile sans support, compatible avec tous les solvants de HPLC couramment utilisés. La membrane subit un traitement spécial pour éliminer les extractibles résiduels, pour faire en sorte de ne pas ajouter de substances aux solvants de HPLC et obtenir ainsi des résultats d′analyse plus clairs.
Caractéristiques et avantages :
•La membrane hydrophile peut être utilisée pour filtrer les liquides aqueux sans mouillage préalable
•La membrane ultra-propre n′ajoute pas d′extractibles à vos échantillons ou solvants
Applications :
Filtration de la phase mobile de HPLC ; Clarification des acides, bases et solutions de protéines diluées ; Isolement de l′ARN
Type de filtre : filtre écran
Application
  • Filtration de phase mobile HPLC
  • Clarification des acides, bases et solutions de protéines diluées
  • Isolement de l'ARN
  • Détection de microplastiques