FCMAB337F
Milli-Mark® Anti-Myelin Associated Glycoprotein-FITC Antibody, clone 513
clone 513, Milli-Mark®, from mouse
Synonyme(s) :
Brain neuron cytoplasmic protein 3, Sialic acid-binding Ig-like lectin 4a, Siglec-4a, MAG
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
513, monoclonal
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Milli-Mark®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Mag(29409)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
B35 cells
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable