Key Documents
EZFITEXTE3
Millipore
Rehausse de tête de filtration pour rampe EZ-Fit®
For use with EZ-Fit® Manifold, 3 units
Synonyme(s) :
Accessoire pour rampe de filtration EZ-Fit®, Rampe EZ-Fit®
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
stainless steel
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Conditionnement
pkg of 3 units
Fabricant/nom de marque
EZ-Fit®
Entrée
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La rehausse pour rampe EZ-Fit® fait partie du système de filtration sur membrane et est constituée d'acier inoxydable. Il s'agit d'un accessoire d'extension conçu spécifiquement pour les opérateurs travaillant sur une paillasse. Le conditionnement contient 3 unités de rehausse pour rampes.
Application
La rehausse pour rampe EZ-Fit® est un accessoire des rampes à vide EZ-Fit® qui sert à filtrer les échantillons pour des analyses microbiologiques classiques, des tests de biocharge ou des analyses de qualité de l'eau.
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany