Key Documents
CPDI0NJM1
Milli-Q
DI-PAK® (format moyen)
Medium: 2.4 kg, Produces deionized water, for use with Milli-DI® systems
Synonyme(s) :
Pack de purification DI-PAK®
About This Item
Code UNSPSC :
41104202
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
NA.21
Matériaux
cartridge (Mixed bed ion exchange resin and granular carbon)
Niveau de qualité
Caractéristiques
Activated carbon : to remove chlorine and organic compounds.
Mixed bed resin : to remove ions.
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
DI-PAK®
Paramètres
2.4 kg operating weight
Technique(s)
ion chromatography: suitable
H × l × P
395 mm × 160 mm × 85 mm
Conductivité
400 μS/cm (Feed water conductivity)
Compatibilité
for use with Milli-DI®
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le pack de purification DI-PAK® (format moyen) est une cartouche de purification d'eau jetable qui s'utilise avec les systèmes Milli-DI®. Il produit une eau désionisée d'une résistivité > 1 Mohm.cm à 25 °C à partir d'eau du robinet.
Application
Le pack de purification DI-PAK® (format moyen) élimine le chlore, les colloïdes et les contaminants ioniques pour fournir une qualité d'eau conforme aux besoins de vos applications.
Caractéristiques et avantages
  • Maintenance aisée : le pack de purification DI-PAK® (format moyen) se remplace en quelques secondes sans risque de fuites. Son afficheur à LED vous prévient lorsque le pack doit être remplacé.
  • Permet le traitement d'environ 300 l d'eau avec une résistivité > 1 Mohm.cm à 25 °C (conductivité de l'eau d'alimentation = 400 mS/cm et CO2 dissous = 0 ppm).
  • Double technologie de purification : adsorption sur charbon actif et échange ionique.
  • Production de 3 à 5 l d'eau pure par jour.
  • Type d'eau d'alimentation : eau du robinet.
Informations légales
DI-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLI-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany