ABN308
Anti-DISC1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Disrupted in schizophrenia 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DISC1(27185)
Description générale
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected DISC1 in HeLa cells.
Western Blot Analysis: 2 µg/mL from a representative lot detected DISC1 in 10 µg/mL of SK-N-SH cell lysate and mouse brain tissue lysate.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody lot detected DISC1 in human brain tissue.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human brain tissue
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable