ABN1737
Anti-BHLHE40/DEC1 Antibody
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Class E basic helix-loop-helix protein 40, bHLHe40, Class B basic helix-loop-helix protein 2, bHLHb2, Differentially expressed in chondrocytes protein 1, DEC1, Enhancer-of-split and hairy-related protein 2, SHARP-2, Stimulated by retinoic acid gene 13 pr
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BHLHE40(8553) , DEC1(50514) , STRA13(201254)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected BHLHE40/DEC1 in 10 µg of K562 nuclear extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable