A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, ICC, IHC, IP, WB
Citations:
43
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
chicken, zebrafish, human, bovine, mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NRGN(4900)
General description
7,5 kDa
Immunogen
Neurogranine recombinante de rat (séquence complète).
Application
Cet anticorps anti-neurogranine a été validé pour une utilisation en ELISA, IC, IH, IP et WB pour la détection de la neurogranine.
Domaine de recherche
Neurosciences
Neurosciences
Immunotransfert : >dilution du 1/500e au 1/1 000e
Immunohistochimie : >dilution au 1/1 000e sur des coupes de tissus fixées dans une solution de paraformaldéhyde à 4 % dans du PBS ou dans une solution de paraformaldéhyde à 3 % et de glutaraldéhyde à 0,1 % dans du PBS.
Immunocytochimie : >dilution au 1/1 000e.
Immunoprécipitation : >dilution au 1/100e
ELISA : >dilution au 1/2 000e
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Immunohistochimie : >dilution au 1/1 000e sur des coupes de tissus fixées dans une solution de paraformaldéhyde à 4 % dans du PBS ou dans une solution de paraformaldéhyde à 3 % et de glutaraldéhyde à 0,1 % dans du PBS.
Immunocytochimie : >dilution au 1/1 000e.
Immunoprécipitation : >dilution au 1/100e
ELISA : >dilution au 1/2 000e
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Sous-domaine de recherche
Neurosciences de la signalisation
Neurosciences de la signalisation
Biochem/physiol Actions
Reconnaît la neurogranine.
Physical form
Format : purifié
Immunoglobuline purifiée. Produit purifié par précipitation au sulfate d'ammonium. Liquide dans du PBS avec 0,02 % d'azoture de sodium comme agent de conservation.
Précipitation au sulfate d'ammonium
Preparation Note
À conserver à -20 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le bouchon.
Analysis Note
Témoin
Tissus cérébraux
Tissus cérébraux
Other Notes
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c