AB3521
Anti-Leptin Antibody
Chemicon®, from chicken
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LEP(3952)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
ELISA: 1:1,000-1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Metabolism
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable