Merck
Toutes les photos(7)
Key Documents
AB1508
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-récepteur 4 du glutamate
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
AMPA-selective glutamate receptor 4, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 4, glutamate receptor 4, glutamate receptor, ionotrophic, AMPA 4
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRIA4(2893)
Description générale
Le récepteur du glutamate 4 (UniProt : P48058 ; également nommé GluR-4, GluR4, récepteur du glutamate 4 AMPA sélectif, GluR-D, récepteur ionotrope du glutamate AMPA 4, GluA4) est codé par le gène GRIA4 (également nommé GLUR4) (identifiant du gène : 2893) chez l'être humain. Les actions postsynaptiques du glutamate sont médiées par divers récepteurs dont les noms correspondent à leurs agonistes sélectifs. GluR-4 est une protéine membranaire à passages multiples qui agit comme un canal ionique ligand-dépendant dans le système nerveux central et joue un rôle important dans la transmission synaptique excitatrice. Son affinité est maximale pour AMPA. GluR-4 est synthétisé avec un peptide signal (a.a. 1-20) qui se détache par clivage dans la forme mature. GluR-4 peut exister sous une forme homotétramère ou hétérotétramère de sous-unités de récepteur du glutamate formant des pores, et les tétramères peuvent aussi résulter de la dimérisation des dimères. Généralement palmitoylé, GluR-4 est dépalmitoylé par la stimulation au glutamate. La palmitoylation de Cys 611 se traduit par sa rétention dans l'appareil de Golgi et sa sous-expression à la surface des cellules. Cependant, la palmitoylation de Cys 837 n'a pas d'effet sur l'expression de surface mais peut réguler l'endocytose dépendante de la stimulation. GluR-4 peut être phosphorylé au niveau de la sérine 862 par la PKC gamma, ce qui amplifie l'expression de GRI4 associée à la membrane plasmatique.
Spécificité
La réf. AB1508 reconnaît l'extrémité C-terminale du récepteur GluR4.
La séquence immunogène partage sa conservation à 100 % avec le poulet, la souris, le rat, l'opossum, l'être humain, le chimpanzé et le singe.
Immunogène
Peptide linéaire synthétique.
Épitope : extrémité C-terminale
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie :
des dilutions au 1/10e–1/500e ont été testées sur un lysat de cerveau de rat.
Ce produit peut être utilisé en immunocytochimie pour des tissus fixés au paraformaldéhyde ou paraformaldéhyde/glutaraldéhyde en microscopie optique et en microscopie électronique. Les sections obtenues par cryostat et vibratome peuvent être utilisées avec ou sans traitement au Triton X-100. Les concentrations suggérées débutent à 1-3 µg/ml.
L'analyse par western blotting peut être réalisée à des concentrations finales de 1-3 µg/ml.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'utilisation de cet anticorps anti-récepteur du glutamate 4 a été validée en immunohistochimie sur coupes en paraffine, imunocytochimie, immunohistochimie, immunoprécipitation et western blotting pour la détection du récepteur du glutamate 4.
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Qualité
Produit évalué par western blotting sur de la membrane de cerveau de souris et de rat.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter le récepteur du glutamate 4 dans de la membrane de cerveau de souris et de rat.
Description de la cible
Env. 100 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 06-308
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité pour son antigène
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Cerveau de rat
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
ZO-1 and the spatial organization of gap junctions and glutamate receptors in the outer plexiform layer of the mammalian retina.
Puller, C; de Sevilla Muller, LP; Janssen-Bienhold, U; Haverkamp, S
The Journal of Neuroscience null
Kellie A Park et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(28), 7464-7475 (2016-07-15)
Select adhesion proteins control the development of synapses and modulate their structural and functional properties. Despite these important roles, the extent to which different synapse-organizing mechanisms act across brain regions to establish connectivity and regulate network properties is incompletely understood.
Akiko Suga et al.
Developmental biology, 330(2), 318-328 (2009-04-14)
In the nervous system, transcription factor expression in progenitor and/or nascent neurons regulates cell type specification. Although the functions of these transcription factors at early stages are well established, whether or not they are required during late developmental periods remains
Jian Zhang et al.
Vision research, 49(1), 64-73 (2008-11-04)
In the tiger salamander retina, visual signals are transmitted to the inner retina via six morphologically distinct types of photoreceptors: large/small rods, large/small single cones, and double cones composed of principal and accessory members. The objective of this study was
Akihiko S Kato et al.
Neuron, 59(6), 986-996 (2008-09-27)
AMPA-type glutamate receptors (GluRs) play major roles in excitatory synaptic transmission. Neuronal AMPA receptors comprise GluR subunits and transmembrane AMPA receptor regulatory proteins (TARPs). Previous studies identified five mammalian TARPs, gamma-2 (or stargazin), gamma-3, gamma-4, gamma-7, and gamma-8, that enhance