Key Documents
8.51054
Sigma-Aldrich
CDI
1,1′-Carbonyldiimidazole Novabiochem®
Synonyme(s) :
CDI, 1,1′-Carbonyl-diimidazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
208-488-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
powder
Puissance
1071 mg/kg LD50, oral (Rat)
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
pH
7.7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
116-120 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
Clé InChI
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A useful coupling reagent for amidations, esterifications and thioesterifications [1,2,3,4].
Literature references
[1] H. A. Staab (1957) Ann. Chem., 609, 75.
[2] R. Paul, et al. (1960) J. Am. Chem. Soc., 82, 4596.
[3] R. Paul, et al. (1962) J. Org. Chem., 27, 2094.
[4] T. Kamijo, et al. (1984) Chem. Pharm. Bull., 32, 5044.
Liaison
Replaces: 01-62-0002
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Solubility (0.6 mmole ind 2 ml DMF): clearly soluable
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable