Key Documents
8.43742
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) bis(acetylacetonate) diisopropoxide
(75% solution in 2-propanol) for synthesis
Synonyme(s) :
Diisopropoxytitanium bis(acetylacetonate) solution, Ti(acac)2OiPr2
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température de transition
flash point 12 °C
Densité
1.01 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Assay (ex Ti): 72.0 - 78.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.990 - 1.020
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F
Point d'éclair (°C)
12 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1