Key Documents
8.41424
Sigma-Aldrich
tert-Butylhydroquinone
for synthesis
Synonyme(s) :
tert-Butylhydroquinone, 2-tert.-Butyl-1,4-dihydroxybenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
217-752-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
457 °C
Puissance
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
295 °C/1013 hPa
Pf
127-129 °C
Température de transition
flash point 171 °C
Densité
1.05 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6,11-12H,1-3H3
Clé InChI
BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 126 °C
Melting range (upper value): ≤ 129 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup