8.22298
Phthalic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Phthalic acid, Benzene-1,2-dicarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
7.8 hPa ( 191 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (acidimetric)
Forme
solid
Puissance
7900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2 (20 °C, 5 g/L in H2O)
Point d'ébullition
289 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
191 °C (closed capillary tube)
Température de transition
flash point 168 °C
Solubilité
water: 5.74 g/L at 20 °C
Densité
1.59 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
960 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
334.4 °F
Point d'éclair (°C)
168 °C