Key Documents
8.22122
Sigma-Aldrich
Phenanthrene
for synthesis
Synonyme(s) :
Phenanthrene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
201-581-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.00012 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
>450 °C
Puissance
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
336 °C/1013 hPa
Pf
97-100 °C
Température de transition
flash point 171 °C
Solubilité
1.15 mg/L
Masse volumique apparente
690 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
Clé InChI
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 100 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable